3-Methyl-2-butenyl acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925190-100G OR925190-1KG OR925190-500G
APOSOR925190-100GEA 985 DKK
APOSOR925190-100G APOSOR925190-1KG APOSOR925190-500G
3-Methyl-2-butenyl acetate 97%
3-Methyl-2-butenyl acetate
Formel: C₇H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036569
CAS-nummer: 1191-16-8