4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR925182-1G OR925182-25G OR925182-5G
APOSOR925182-1GEA 164 DKK
APOSOR925182-1G APOSOR925182-25G APOSOR925182-5G
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Formel: C₉H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00045172
CAS-nummer: 37074-39-8