4-(p-Tolyl)morpholine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925167-1G OR925167-5G
APOSOR925167-1GEA 377 DKK
APOSOR925167-1G APOSOR925167-5G
4-(p-Tolyl)morpholine 95%
4-(p-Tolyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00222003
CAS-nummer: 3077-16-5