2-Ethylphenylisocyanat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925112-1G
OR925112-5G
APOSOR925112-1GEA
872
DKK
APOSOR925112-1G
APOSOR925112-5G
2-Ethylphenylisocyanat 95%
2-Ethylphenylisocyanat
Formel:
C₉H₉NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002013 CAS-nummer: 40411-25-4 |