3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR925110-1G OR925110-5G
APOSOR925110-1GEA 428 DKK
APOSOR925110-1G APOSOR925110-5G
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Formel: C₆H₁₂O
Kogepunkt: 95…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051590
CAS-nummer: 2245-30-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III