Ethylbenzoat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925081-100G OR925081-1KG OR925081-500G
APOSOR925081-100GEA 469 DKK
APOSOR925081-100G APOSOR925081-1KG APOSOR925081-500G
Ethylbenzoat 95%
Ethylbenzoat
Formel: C₉H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009109
CAS-nummer: 93-89-0