Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fmoc-Lys-OH.HCl, Nɑ-Fmoc-L-lysine Hydrochloride, Fmoc-Lys-OH·HCl, Nα-Fmoc-L-lysine hydrochloride
OR925054-100G OR925054-25G OR925054-5G
APOSOR925054-100GEA 3140 DKK
APOSOR925054-100G APOSOR925054-25G APOSOR925054-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride
Formel: C₂₁H₂₄N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00190889
CAS-nummer: 139262-23-0