3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925053-1G OR925053-5G
APOSOR925053-1GEA 183 DKK
APOSOR925053-1G APOSOR925053-5G
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016558
CAS-nummer: 1135-23-5