1-Piperidinepentanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925020-1G OR925020-5G
APOSOR925020-1GEA 1530 DKK
APOSOR925020-1G APOSOR925020-5G
1-Piperidinepentanol 95%
1-Piperidinepentanol
Formel: C₁₀H₂₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093640
CAS-nummer: 2937-83-9