N,N-Di-n-propylformamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR925014-25G OR925014-5G
APOSOR925014-25GEA 742 DKK
APOSOR925014-25G APOSOR925014-5G
N,N-Di-n-propylformamide 95%
N,N-Di-n-propylformamide
Formel: HCON(CH₂CH₂CH₃)₂
MDL Number: MFCD00043518
CAS-nummer: 6282-00-4