1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924980-1G OR924980-250MG
APOSOR924980-1GEA 3220 DKK
APOSOR924980-1G APOSOR924980-250MG
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
Formel: C₇H₁₆O₂Si
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671554
CAS-nummer: 34880-70-1