3,3'-Oxydipropionitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924961-1G OR924961-5G
APOSOR924961-1GEA 1430 DKK
APOSOR924961-1G APOSOR924961-5G
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
3,3'-Oxydipropionitrile
Formel: C₆H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001960
CAS-nummer: 1656-48-0