Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924935-10G OR924935-1G OR924935-5G
APOSOR924935-10GEA 10810 DKK
APOSOR924935-10G APOSOR924935-1G APOSOR924935-5G
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23105848
CAS-nummer: 909406-74-2