(S)-(-)-1-Octyn-3-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924917-1G OR924917-5G
APOSOR924917-1GEA 2180 DKK
APOSOR924917-1G APOSOR924917-5G
(S)-(-)-1-Octyn-3-ol 95%
(S)-(-)-1-Octyn-3-ol
Formel: C₈H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191475
CAS-nummer: 32556-71-1