1-Vinyl-2-pyrrolidon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924885-100G OR924885-25G OR924885-5G
APOSOR924885-100GEA 645 DKK
APOSOR924885-100G APOSOR924885-25G APOSOR924885-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidon 98%
1-Vinyl-2-pyrrolidon
Formel: C₆H₉NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003197
CAS-nummer: 88-12-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III