4,4'-Bicyclohexanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,4'-Dioxobicyclohexyl, [1,1'-Bi(cyclohexane)]-4,4'-dione
OR924837-100G OR924837-25G
APOSOR924837-100GEA 2620 DKK
APOSOR924837-100G APOSOR924837-25G
4,4'-Bicyclohexanone 95%
4,4'-Bicyclohexanone
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Molekylvægt: 194.27 g/mol
Smeltepunkt: 118…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210694
CAS-nummer: 23391-99-3