1-Pyrrolidinecarbonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924831-1G OR924831-5G
APOSOR924831-1GEA 0 DKK
APOSOR924831-1G APOSOR924831-5G
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride 95%
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Formel: C₅H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051321
CAS-nummer: 1192-63-8