Methyl-2-ethoxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924750-1G OR924750-25G OR924750-5G
APOSOR924750-1GEA 162 DKK
APOSOR924750-1G APOSOR924750-25G APOSOR924750-5G
Methyl-2-ethoxybenzoate 95%
Methyl-2-ethoxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017261
CAS-nummer: 3686-55-3