Butyl oxamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924585-25G OR924585-5G
APOSOR924585-25GEA 1860 DKK
APOSOR924585-25G APOSOR924585-5G
Butyl oxamate 95%
Butyl oxamate
Formel: C₆H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059092
CAS-nummer: 585-28-4