4-(Methylthio)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924462-25G OR924462-5G
APOSOR924462-25GEA 1270 DKK
APOSOR924462-25G APOSOR924462-5G
4-(Methylthio)benzonitrile 95%
4-(Methylthio)benzonitrile
Formel: C₈H₇NS
Molekylvægt: 149.22 g/mol
Kogepunkt: 272 °C
Smeltepunkt: 59…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010381
CAS-nummer: 21382-98-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III