1-Phenyl-1-butanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924460-25G OR924460-5G
APOSOR924460-25GEA 2400 DKK
APOSOR924460-25G APOSOR924460-5G
1-Phenyl-1-butanol 95%
1-Phenyl-1-butanol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molekylvægt: 150.2176 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066173
CAS-nummer: 614-14-2