(1R)-Camphor oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924411-1G OR924411-5G
APOSOR924411-1GEA 985 DKK
APOSOR924411-1G APOSOR924411-5G
(1R)-Camphor oxime 95%
(1R)-Camphor oxime
Formel: C₁₀H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046298
CAS-nummer: 2792-42-9