3,3-Dimethoxypropiononitril 93%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,3-Dimethoxypropanenitrile
OR924380-5G OR924380-1G OR924380-10G
APOSOR924380-5GEA 2160 DKK
APOSOR924380-5G APOSOR924380-1G APOSOR924380-10G
3,3-Dimethoxypropiononitril 93%
3,3-Dimethoxypropiononitril
Formel: C₅H₉NO₂
Molekylvægt: 115.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044797
CAS-nummer: 57597-62-3