3-Chlorobutyric acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924352-10G
OR924352-5G
APOSOR924352-10GEA
1910
DKK
APOSOR924352-10G
APOSOR924352-5G
3-Chlorobutyric acid 95%
3-Chlorobutyric acid
Formel:
C₄H₇ClO₂ Molekylvægt: 122.55 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00020496 CAS-nummer: 1951-12-8 |