1-(2-Aminophenyl)pyrrole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924329-1G OR924329-5G
APOSOR924329-1GEA 183 DKK
APOSOR924329-1G APOSOR924329-5G
1-(2-Aminophenyl)pyrrole 95%
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005344
CAS-nummer: 6025-60-1