4-Chlor-N-methylanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924273-100G OR924273-25G
APOSOR924273-100GEA 2380 DKK
APOSOR924273-100G APOSOR924273-25G
4-Chlor-N-methylanilin 98%
4-Chlor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈ClN
Molekylvægt: 141.6 g/mol
Kogepunkt: 239
Massefylde: 1.169
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000614
CAS-nummer: 932-96-7