trans-4-Methoxycinnamaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde
OR924215-100G OR924215-25G
APOSOR924215-100GEA 1610 DKK
APOSOR924215-100G APOSOR924215-25G
trans-4-Methoxycinnamaldehyde 95%
trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017343
CAS-nummer: 24680-50-0