4-(4-Chlorophenyl)morpholine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR924168-25G OR924168-5G
APOSOR924168-25GEA 2240 DKK
APOSOR924168-25G APOSOR924168-5G
4-(4-Chlorophenyl)morpholine 95%
4-(4-Chlorophenyl)morpholine
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038510
CAS-nummer: 70291-67-7