4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Diacetonalkohol
OR924093-100G OR924093-1KG OR924093-500G
APOSOR924093-100GEA 933 DKK
APOSOR924093-100G APOSOR924093-1KG APOSOR924093-500G
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 95%
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Formel: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004471
CAS-nummer: 123-42-2