Benzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR923999-10KG
OR923999-1KG
APOSOR923999-10KGEA
3500
DKK
APOSOR923999-10KG
APOSOR923999-1KG
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Formel:
C₆H₅CH₂OH Kogepunkt: 205 °C Smeltepunkt: –15 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004599 CAS-nummer: 100-51-6 |