4-tert-Butylcyclohexanon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923989-100G OR923989-500G
APOSOR923989-100GEA 447 DKK
APOSOR923989-100G APOSOR923989-500G
4-tert-Butylcyclohexanon 98%
4-tert-Butylcyclohexanon
Formel: C₁₀H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001642
CAS-nummer: 98-53-3