2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Boc-2-Cyclobutylglycine, Boc-DL-2-Cyclobutyl-Gly-OH
OR923988-1G OR923988-500MG
APOSOR923988-1GEA 2950 DKK
APOSOR923988-1G APOSOR923988-500MG
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Molekylvægt: 229.27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264345
CAS-nummer: 811460-95-4