Bariumhydroxid 94+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR923866-1KG OR923866-250G OR923866-50G
APOSOR923866-1KGEA 1390 DKK
APOSOR923866-1KG APOSOR923866-250G APOSOR923866-50G
Bariumhydroxid 94+%
Barium hydroxide
Formel: H₂BaO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003443
CAS-nummer: 17194-00-2
UN nummer: 3262
ADR: 8,II