3'-(Dimethylamino)acetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923846-1G OR923846-5G
APOSOR923846-1GEA 291 DKK
APOSOR923846-1G APOSOR923846-5G
3'-(Dimethylamino)acetophenone 95%
3'-(Dimethylamino)acetophenone
Formel: C₁₀H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059343
CAS-nummer: 18992-80-8