2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923795-25G OR923795-5G
APOSOR923795-25GEA 2170 DKK
APOSOR923795-25G APOSOR923795-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₃NSi
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066349
CAS-nummer: 86521-05-3