Calcium pantothenate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Calcium D-Pantothenate, D-Pantothenic acid calcium salt, D-Calcium pantothenate, Calcium (R)-3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoate, Vitamin B5 calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate
OR923775-1KG OR923775-5G OR923775-25G OR923775-100G
APOSOR923775-1KGEA 0 DKK
APOSOR923775-1KG APOSOR923775-5G APOSOR923775-25G APOSOR923775-100G
Calcium pantothenate 95%
Calcium pantothenate
Formel: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Molekylvægt: 476.54 g/mol
Smeltepunkt: 190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002766
CAS-nummer: 137-08-6