4-Methyl-4-heptanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923726-1G OR923726-5G
APOSOR923726-1GEA 985 DKK
APOSOR923726-1G APOSOR923726-5G
4-Methyl-4-heptanol 95%
4-Methyl-4-heptanol
Formel: C₈H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021840
CAS-nummer: 598-01-6