(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923717-1G OR923717-25G OR923717-5G
APOSOR923717-1GEA 1090 DKK
APOSOR923717-1G APOSOR923717-25G APOSOR923717-5G
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride
Formel: C₈H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075477
CAS-nummer: 18908-20-8