3-Phenyl-1-propanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Phenyl-1-Propanol
OR923636-100G OR923636-500G
APOSOR923636-100GEA 218 DKK
APOSOR923636-100G APOSOR923636-500G
3-Phenyl-1-propanol 95%
3-Phenyl-1-propanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002950
CAS-nummer: 122-97-4