Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923609-1G OR923609-250MG
APOSOR923609-1GEA 6320 DKK
APOSOR923609-1G APOSOR923609-250MG
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine
Formel: C₈H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07801141
CAS-nummer: 876717-32-7