4-(1-Ethylpropyl)pyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(1-Ethylpropyl)pyridine, 4-(3-Pentyl)pyridine, 3-(4-Pyridyl)pentane
OR923607-1G OR923607-25G OR923607-5G
APOSOR923607-1GEA 1040 DKK
APOSOR923607-1G APOSOR923607-25G APOSOR923607-5G
4-(1-Ethylpropyl)pyridin 95%
4-(1-Ethylpropyl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059788
CAS-nummer: 35182-51-5