2-Methoxyethyl methanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methanesulphonic Acid 2-Methoxyethyl Ester
OR923587-25G OR923587-5G OR923587-1G
APOSOR923587-25GEA 2170 DKK
APOSOR923587-25G APOSOR923587-5G APOSOR923587-1G
2-Methoxyethyl methanesulphonate
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Formel: C₄H₁₀O₄S
Kogepunkt: 80 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02656401
CAS-nummer: 16427-44-4