3-Methoxyphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923568-100G OR923568-25G
APOSOR923568-100GEA 430 DKK
APOSOR923568-100G APOSOR923568-25G
3-Methoxyphenol 95%
3-Methoxyphenol
Formel: C₇H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002267
CAS-nummer: 150-19-6