4-Ethylamino-1-butanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
OR923539-25G OR923539-5G
APOSOR923539-25GEA 1960 DKK
APOSOR923539-25G APOSOR923539-5G
4-Ethylamino-1-butanol 95%
4-Ethylamino-1-butanol
Formel: C₆H₁₅NO
Molekylvægt: 117.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671534
CAS-nummer: 39216-86-9