5-Methyl-2-hexanone Oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Isoamyl Methyl Ketoxime
OR923437-25G OR923437-5G
APOSOR923437-25GEA 3170 DKK
APOSOR923437-25G APOSOR923437-5G
5-Methyl-2-hexanone Oxime 95%
5-Methyl-2-hexanone oxime
Formel: C₇H₁₅NO
Molekylvægt: 129.20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013934
CAS-nummer: 624-44-2