(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923407-10G OR923407-1G OR923407-5G OR923407-25G
APOSOR923407-10GEA 0 DKK
APOSOR923407-10G APOSOR923407-1G APOSOR923407-5G APOSOR923407-25G
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
Formel: C₄H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632589
CAS-nummer: 23953-00-6