4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923385-1G OR923385-5G
APOSOR923385-1GEA 0 DKK
APOSOR923385-1G APOSOR923385-5G
4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid
Formel: C₇H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11617811
CAS-nummer: 32980-26-0