(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923363-1G OR923363-25G OR923363-5G
APOSOR923363-1GEA 985 DKK
APOSOR923363-1G APOSOR923363-25G APOSOR923363-5G
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₅H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321303
CAS-nummer: 185836-34-4