Ethylpropionat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923289-100G OR923289-1KG OR923289-500G
APOSOR923289-100GEA 933 DKK
APOSOR923289-100G APOSOR923289-1KG APOSOR923289-500G
Ethylpropionat 95%
Ethylpropionat
Formel: C₅H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009308
CAS-nummer: 105-37-3