2,3-Dicyanopyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923278-25G OR923278-5G
APOSOR923278-25GEA 889 DKK
APOSOR923278-25G APOSOR923278-5G
2,3-Dicyanopyrazine 95%
2,3-Dicyanopyrazine
Formel: C₆H₂N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059771
CAS-nummer: 13481-25-9